Learn More
Heathrow Scientific™ Mini Vortex Mixer Universal
Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators ProduitsDescription
- ABS och silikonmaterial för att motstå de vanligaste kemikalierna
- Låg profildesign och litet fotavtryck (endast 4,3 tum bred) sparar värdefullt utrymme på en bänkskiva och i dragskåp
- Snabb virvelverkan sparar tid och möjliggör snabb blandning av prover
- Modern design möjliggör enkel startoperation med en hand och skakningsstopp när röret lyfts
- När du utför repetitiva procedurer hjälper en låg aktiveringskraft till att förhindra trötthet hos användaren
- Underhållsfri design och 5 års garanti hjälper till att minska ägandekostnaderna
- Stabil plattform minskar chansen att tappa ett prov under drift
- Tyst drift och låga vibrationer hjälper användarna att hålla fokus
- USA och EU Utility Patent Pending, USA Designpatent nr. D814,045
Spécification
Spécification
| Bana | 6 mm |
| Hastighetsintervall | 4500 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 7.8 W |
| Amperage | 0,3 A |
| Håller | 15 mL till 50 mL rör (fyllda till ca 75 %) |
| Rörkapacitet | Upp till 50 ml |
| Produkttyp | Touch Vortexer |
| Pluggtyp | 4 utbytbara |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?