Läs mer
Heathrow Scientific™ Mini Vortex Mixer Universal
Produktkod. 15911137 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Blå, grå
Lila, grå
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15911137 Blå, grå Varje
15901137 Lila, grå Varje
17218450 Svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Innan du använder minivirvelenheten för första gången, läs bruksanvisningen noggrant. Manualen innehåller viktig information, säkerhetsåtgärder och bruksanvisningar.
Produktkod. 15911137 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    908.71 SEK / Paket med 1
    Save 341.29 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innan du använder minivirvelenheten för första gången, läs bruksanvisningen noggrant. Manualen innehåller viktig information, säkerhetsåtgärder och bruksanvisningar.
Mini Vortexerns lilla fotavtryck med maximal kraft ger omedelbar virvelskakning för en mängd olika rörstorlekar. En enkel pekstartoperation möjliggör exceptionell mixningsprestanda med en hand.
  • ABS och silikonmaterial för att motstå de vanligaste kemikalierna
  • Låg profildesign och litet fotavtryck (endast 4,3 tum bred) sparar värdefullt utrymme på en bänkskiva och i dragskåp
  • Snabb virvelverkan sparar tid och möjliggör snabb blandning av prover
  • Modern design möjliggör enkel startoperation med en hand och skakningsstopp när röret lyfts
  • När du utför repetitiva procedurer hjälper en låg aktiveringskraft till att förhindra trötthet hos användaren
  • Underhållsfri design och 5 års garanti hjälper till att minska ägandekostnaderna
  • Stabil plattform minskar chansen att tappa ett prov under drift
  • Tyst drift och låga vibrationer hjälper användarna att hålla fokus
  • USA och EU Utility Patent Pending, USA Designpatent nr. D814,045
Specifikationer
Bana 6 mm
Hastighetsintervall 4500 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 100 till 240 V
Wattal 7.8 W
Amperage 0,3 A
Håller Rör
Rörkapacitet Upp till 50 ml
Produkttyp Touch Vortexer
Pluggtyp 4 utbytbara
Frekvens 50/60 Hz
Material ABS Plast Base, ABS Platform
Djup (engelska) 2,9 tum.
Djup (metriskt) 75 mm
Mått (L x B) 5,1 x 4,3 tum.
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (engelska) Plattform 5,2 tum
Längd (metrisk) 12.95 cm
Längd (metrisk) plattform 132 mm
Bredd (engelska) 4,3 tum
Bredd (engelska) Plattform 4,4 tum.
Bredd (metrisk) 10.92 cm
Bredd (metrisk) Plattform 110 mm
Fraktvikt (engelska) 2.78 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.25 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.09 kg
Färg Blå, grå
Modell Mini Vortexer
Inkluderar 1 Mini Vortexer, 2 Silikonkapslar, 1 lågspännings/dubbelisolerad nätadapter med 4 utbytbara pluggar
IP-betyg IP54
Motortyp 12 VDC
Driftlägen Tryckbrytare
Garanti och serviceerbjudande 5 år