Läs mer
Heathrow Scientific™ Mini Vortex Mixer Universal
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- ABS och silikonmaterial för att motstå de vanligaste kemikalierna
- Låg profildesign och litet fotavtryck (endast 4,3 tum bred) sparar värdefullt utrymme på en bänkskiva och i dragskåp
- Snabb virvelverkan sparar tid och möjliggör snabb blandning av prover
- Modern design möjliggör enkel startoperation med en hand och skakningsstopp när röret lyfts
- När du utför repetitiva procedurer hjälper en låg aktiveringskraft till att förhindra trötthet hos användaren
- Underhållsfri design och 5 års garanti hjälper till att minska ägandekostnaderna
- Stabil plattform minskar chansen att tappa ett prov under drift
- Tyst drift och låga vibrationer hjälper användarna att hålla fokus
- USA och EU Utility Patent Pending, USA Designpatent nr. D814,045
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 6 mm |
| Hastighetsintervall | 4500 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 7.8 W |
| Amperage | 0,3 A |
| Håller | 15 mL till 50 mL rör |
| Rörkapacitet | Upp till 50 ml |
| Produkttyp | Touch Vortexer |
| Pluggtyp | 4 utbytbara |
| Visa mer |