Läs mer
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå
Klart
Lila
Rött
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4.5 mm |
| Hastighetsintervall | 2800 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A,≤ 50 W |
| Rörkapacitet | 50 mL |
| Pluggtyp | EU & Storbritannien |
| Material | ABS plastbas, TPR Gummiplattform |
| Mått (L x B) | 3,8 x 3,8 tum. |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Höjd (metrisk) | 6.35 cm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Visa mer |