Läs mer
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Produktkod. 16363196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Grå
Klart
Lila
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16363196 Lila
16343196 Klart
16373196 Rött
16353196 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16363196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2376.73 SEK
    1392.93 SEK / Paket med 1
    Save 983.80 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Mini Vortexer är designad med ett unikt kopphuvud som förhindrar att vätskor kommer in i huset, vilket förlänger motorns livslängd.
  • Kompakt
  • Kraftfull blandning
  • Tryck på aktivering
Specifikationer
Bana 4.5 mm
Hastighetsintervall 2800 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A,≤ 50 W
Rörkapacitet 50 mL
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU & Storbritannien
Material ABS plastbas, TPR Gummiplattform
Mått (L x B) 3,8 x 3,8 tum.
Mått (L x B x H) 10 x 9 x 7 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 6.35 cm
Längd (engelska) 3,8 tum
Längd (metrisk) 9.65 cm
Bredd (engelska) 3,8 tum
Bredd (metrisk) 9.65 cm
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Färg Lila
Inkluderar Kopphuvud
Motortyp DC
Driftlägen Tryck
Garanti och serviceerbjudande 2 år