Specifications
| Bana | 4.5 mm |
| Hastighetsintervall | 2800 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A,≤ 50 W |
| Rörkapacitet | 50 mL |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU & Storbritannien |
| Material | ABS plastbas, TPR Gummiplattform |
| Mått (L x B) | 3,8 x 3,8 tum. |
| Mått (L x B x H) | 10 x 9 x 7 tum. |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Show More |