Läs mer
Fisherbrand™ Mini Vortexer, Variable Speed Mixer 500-2800 rpm
Produktkod. 15494960 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, UK Plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15494960 EU, UK Plugg Varje
1 options
Produktkod. 15494960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3417.13 SEK
    1511.21 SEK / Paket med 1
    Save 1905.92 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Liten, kompakt vortexblandare
  • Justerbar hastighet från 500 till 2 800 rpm
  • Orbit 4,5 mm
  • Touch-funktion aktiverar motorn direkt vid kontakt med ett rör eller kärl
  • Den unika koppdesignen accepterar rör och kärl av alla storlekar, inklusive 15 och 50 ml koniska rör
  • Strömförsörjning - levereras med både UK- och EU-adaptrar
  • Två års garanti
Specifikationer
Bana 4.5 mm
Hastighetsintervall 500 till 2800 rpm
Pluggtyp EU, UK Plugg