Läs mer
Ekastu Safety™ Ögontvättsflaska med tratt.
Descripción
- Ögontvättsflaska med tratt
- DIN EN 15154-4
- Levererad tom eller fylld
- För omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion med syror, baser och andra starka kemikalier
- PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
- Kan användas både upprätt och horisontellt
- läckagesäker
- Finns enkelt i EPS Eye Wash Station (säljs separat)
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| För användning med (applikation) | För omedelbar sköljning av ögonen efter kontakt med syror, baser |
| Inkluderar | Skruvad ögontratten och lutande lock |
| Produkttyp | Ögonsköljflaska, tom |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?