Läs mer
Ekastu Safety™ Ögontvättsflaska med tratt.
Produktkod. 10470903
Change view
Produkttyp:
Ögonsköljflaska, tom
Ögontvättsflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
10470903 Ögontvättsflaska
10385722 Ögonsköljflaska, tom
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470903 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 177959
Beräknad leverans: 25-11-2026
Utformad för omedelbar sköljning av ögonen efter oavsiktlig stänk från syror, baser och andra farliga kemikalier. EKASTU Safety™ Ögontvättsflaska med tratten kan användas både upprätt och horisontellt.
  • Ögontvättsflaska med tratt
  • DIN EN 15154-4
  • Levererad tom eller fylld
  • För omedelbar sköljning av ögonen efter korrosion med syror, baser och andra starka kemikalier
  • PE-flaska med skruvad ögla och lutningsventil
  • Kan användas både upprätt och horisontellt
  • läckagesäker
  • Finns enkelt i EPS Eye Wash Station (säljs separat)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 mL
För användning med (applikation) Saltlösningslösning för omedelbar sköljning av ögonen efter kontakt med syror och baser
Inkluderar Skruvad ögontratten och lutande lock
Produkttyp Ögontvättsflaska
Sterilitet Sterila