Läs mer
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus PCR-maskin
Applied Biosystems MiniAmp Plus PCR-maskin är en kompakt, noggrann och ekonomisk PCR-maskin som är utformad för att tillgodose laboratoriets grundläggande behov av termisk cykling.
55200.00 SEK
Specifikationer
Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
---|---|
Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
För användning med (utrustning) | Applied Biosystems GeneAmp plastförbrukningsartiklar |
Reaktionshastighet | Snabb, standard |
Mått | 15,4 x 7,5 x 7,9 tum (39 x 19 x 20 cm) |
Code produit | Marque | Kvantitet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Kvantitet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15866152
|
Applied Biosystems™
A37835 |
1 instrument |
55200.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- VeriFlex —blockerar tre oberoende temperaturzoner för PCR-optimering
- Enkelt att använda — intuitivt pekskärmsgränssnitt
- Molnaktiverad tillgång —tillgång till ditt instrument när som helst och var som helst med Thermo Fisher Connect
- Snabbt byte av instrument i händelse av skada
- Minimera instrumentets driftstopp genom felsökning med erfarna team inom teknisk support
Rapid Exchange (REX) utökad garanti
Lägg till garantitäckning till din befintliga tillverkarens ’begränsade garanti med Rapid Exchange (REX) utökad garanti. Om ditt instrument behöver repareras, ring bara vårt supportcenter, så ’skickar vi ett fabrikscertifierat, renoverat ersättningsinstrument till dig inom en arbetsdag från det att vi fastställer att ett utbyte krävs. Instrumenten mottas vanligtvis inom tre dagar efter leverans och är dina att behålla. Alla delar, arbete och fraktkostnader ingår, och befintliga garantiavtal kommer att överföras till ersättningsenheten.
Rapid Exchange utökad garanti är idealisk för kunder med instrument som kan installeras av användaren och som inte kräver att tillgångsmärkningen är konsekvent, samt för kunder som arbetar under tidspress.
Vissa undantag gäller. Kontakta din service- och supportrepresentant för mer information.
Spécification
±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) | |
Applied Biosystems GeneAmp plastförbrukningsartiklar | |
15,4 x 7,5 x 7,9 tum (39 x 19 x 20 cm) | |
100 till 240 V | |
PCR-maskin | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
3,5 °C/sek. (Block), 2,7 °C/sek. (Prov) | |
96-brunnars, 3-zons VeriFlex Block |
Kompatibel med hög genomströmning | |
Snabb, standard | |
96-well, 0.2 mL | |
5 tum Färg TFT LCD pekskärm | |
0 °C till 100 °C | |
500 W | |
13 lb. (5.9 kg) |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.