Läs mer
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plast
Produktkod. 17173179 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
Inkluderar 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor (100 plattor totalt)
Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17173179 Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
17172432 Inkluderar 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor (100 plattor totalt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17173179 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41194
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Applied Biosystems MiniAmp PCR-maskin är en kompakt, noggrann och ekonomisk PCR-maskin som är utformad för att tillgodose laboratoriets grundläggande behov av termisk cykling.
De Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler är en kompakt, exakt och ekonomisk termisk cykler designad för att uppfylla grundläggande laboratoriebehov för termisk cykling. Den har en 5-tums färgpekskärm för enkel kontroll och kan även nås via vår Thermo Fisher Connect molnbaserad plattform, som ger friheten att designa och säkert ladda upp metoder från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst.
Detta MiniAmp Thermal Cycler kit innehåller en termisk cykler plus antingen MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock eller MicroAmp TriFlex PCR-reaktionsplattor med MicroAmp 32-brunnars klara självhäftande filmer.
MiniAmp Thermal Cycler funktioner
  • Litet fotavtryck (19 cm brett och 39 cm djupt) som enkelt får plats i nästan alla labb
  • Front-to-back luftflöde möjliggör placering av flera sida vid sida enheter för att spara värdefullt bänkutrymme
  • 5-tums intuitiv färgpekskärm för enkel programmering och utbildning av nya användare
  • Wi-Fi aktiverad och Thermo Fisher Connect tillgängligt —erbjuder friheten att designa och säkert ladda upp metoder från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst
MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock
MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock har individuellt fästa kupolformade lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
  • Remsa med åtta rör med fästa lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
  • Vinklade lock ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
  • Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör synliga när locken är öppna eller stängda
  • Dubbla ändflikar för enkel märkning och hantering
  • Utexaminerad 20-μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor har en unik design med tre identiska polypropen 32-brunnars PCR-plattor anslutna med dubbla sidoflikar för användning med 32-brunnars och standard 96-brunnars termiska block. Dessa högkvalitativa plattor erbjuder en tunnväggig konstruktion för utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov och är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
  • Designad för användning med alla Applied Biosystems standard 96-brunnars termocykler
  • Lätt att riva dubbla sidoflikar för enkel uppdelning i tre individuella 32-brunnars plattor
  • Halvkjolar för enkel hantering och märkning
  • Standard 250μ L arbetsvolym, med en 300μ L maximal brunnsvolym när den används med en självhäftande film
  • Alfanumerisk märkning på varje 32-brunnars platta för enkel brunnsidentifiering
  • Certifierad humant DNA-, DNas- och RNase-fritt
MicroAmp 32-brunnars klara självhäftande filmer
MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Film är designad speciellt för användning med MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplattor. Filmen utgör ett alternativ till lockremsor och förseglar 32-brunnars prover säkert för att förhindra avdunstning av PCR-prov och kontaminering från brunn till brunn.
  • Klar självhäftande film för 96-brunnars plattor, men förskuren för att passa 32-brunnars plattor
  • Lätt att applicera genom att helt enkelt dra av baksidan och trycka fast på plattan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring • MiniAmp Thermal Cycler
• 1 x MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kompatibilitet med hög genomströmning Manuella protokoll
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 15,4 x 7,5 x 7,9 tum (39 x 19 x 20 cm)
Kapacitet 96-brunnar, 0,2 ml
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 5 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 500 W
Max. Ramphastighet 3 °C/sek. (Block), 2,2 °C/sek. (Prov)
Antal program >1000
Beskrivning Inkluderar MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 ml (125 remsor)
Kvantitet 1 paket
Vikt 13 lb. (5.9 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.