Läs mer
Elma™ Miniatyrkorg
Beskrivning
- Korg för rengöring av smådelar
- Tillverkad av rostfritt stål
- Kompatibel med Elma™ Pins
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Liten korg |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Stil | 5 avsnitt |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |