Läs mer
Cole-Parmer Miniatyrbackventiler, slangstång, Nylon och silikon
Produktkod. 30054057 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inlopp:
1/4 tums slang hulling
1/8 tum slang hulling
3/16 tum slang hulling
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inlopp
30054057 1/4 tums slang hulling
30053887 3/16 tum slang hulling
30052932 1/8 tum slang hulling
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30054057 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011519
Beräknad leverans: 10-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga backventiler kan installeras i alla lägen
Förhindra tillbakaflöde för att skydda din utrustning. Arbeta med både vätskor och gaser. Använd för tryck- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brotttryck
Specifikationer
Slangstorlek 0,25 tum
Flödeskapacitet 0.13
Inlopp 1/4 tums slang hulling
Utloppsport Hullingförsedd
Material (tätning) Silikon