Läs mer
Cole-Parmer Miniatyrbackventiler, slangstång, polypropen och Viton™
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Förhindra tillbakaflöde för att skydda din utrustning. Arbeta med både vätskor och gaser. Använd för tryck- eller vakuumapplikationer. 0,18 psi brotttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Slangstorlek | 0,25 tum |
| Flödeskapacitet | 0.12 |
| Inlopp | 1/4 tums slang hulling |
| Utloppsport | Hullingförsedd |
| Material (tätning) | Viton |