Läs mer
Cole-Parmer Miniatyrbackventiler, slangtapp, PVDF och Viton™
Produktkod. 30053807 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inlopp:
1/4 tums slang hulling
1/8 tum slang hulling
3/16 tum slang hulling
3/8 tum slang hulling
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inlopp
30053807 1/4 tums slang hulling
30053824 3/8 tum slang hulling
30053901 3/16 tum slang hulling
30054119 1/8 tum slang hulling
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30053807 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90 SEK
    93.79 SEK / Paket med 1
    Save 3.11 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga backventiler kan installeras i alla lägen
Förhindra tillbakaflöde för att skydda din utrustning. Arbeta med både vätskor och gaser. Använd för tryck- eller vakuumapplikationer. PVDF och Viton konstruktion ger utmärkt korrosions- och kemikaliebeständighet. 0,18 psi brotttryck
Specifikationer
Slangstorlek 0,25 tum
Flödeskapacitet 0.12
Inlopp 1/4 tums slang hulling
Utloppsport Hullingförsedd
Material (tätning) Viton