Beskrivning
Förhindra tillbakaflöde för att skydda din utrustning. Arbeta med både vätskor och gaser. Använd för tryck- eller vakuumapplikationer. PVDF och Viton konstruktion ger utmärkt korrosions- och kemikaliebeständighet. 0,18 psi brotttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Slangstorlek | 0,125 tum |
| Flödeskapacitet | 0.11 |
| Inlopp | 1/8 tum slang hulling |
| Utloppsport | Hullingförsedd |
| Material (tätning) | Viton |