Läs mer
Fisherbrand™ Midi centrifuger
Produktkod. 12972041 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (metriskt):
171 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
12972041 171 mm Varje
1 options
Produktkod. 12972041
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå maxhastighet med minimalt utrymme. Fisherbrand™ Midi centrifuger är idealisk för protokoll som kräver snabba snurr med högre RCF-krav. Idealisk för mikrofiltercellseparationer, datorR, kliniska applikationer och HPlC-protokoll. Inkluderar två rotorer: standard rotor med 12 ställen med lock och remsor med åtta ställen för fyra 0,2 ml rörremsor eller 32 enkla rör.
  • 5 års garanti
  • Kompakt fotavtryck och borstlös motor för tyst drift och låga vibrationer
  • Välj och ställ in den digitala hastighetsvisningen i RCF eller RPM
  • Prov på ovåg och lutningsskydd
  • Säkerhetsspärrlocket förhindrar öppning när rotorn roterar
  • Bakgrundsbelyst display som visar tid, hastighet och driftinformation på samma skärm
  • Snabbsnurrknapp för korta snurrkrav
  • UV-beständig plast, ökad livslängd under tuffa ljusförhållanden
  • Frigöring av locket med tryckknapp
  • Manuell överstyrning tillåter användaren att öppna locket vid strömavbrott
Specifikationer
Kapacitet 12 x 1,5/2 ml rör (Rotor 1), 8 platser för 4 x 0,2 ml rörremsor eller 32 x 0,2 ml enkla rör (Rotor 2)
Max. Hastighet 12,500 rpm
Max. RCF 9,800 x g
Inkluderar Rotorer, 12 x 0,2 ml och 12 x 0,5 ml röradaptrar, universell dubbelisolerad nätadapter med fyra utbytbara pluggar
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Djup (metriskt) 171 mm
Rotor ingår Ja
Mått (HWD) 114 x 171 x 203 mm
För användning med (applikation) För datorR, mikrofilterseparation, kliniska applikationer och HPlC-protokoll.
Visningstyp Digital
Produkttyp Midi centrifuger