Läs mer
Grant Instruments Minicentrifug-Vortex för PCR-plattor
Produktkod. 30274349
Change view
Kapacitet:
2 x 96-brunnars PCR-plattor
Produktkod. Kapacitet
30274349 2 x 96-brunnars PCR-plattor
1 options
Produktkod. 30274349 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer MSC2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8500.00 SEK
    7677.71 SEK / Paket med 1
    Save 822.29 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kompakt digital centrifug avsedd att samla upp droppar, blanda reagens och samla upp en gång till för förbättrat PCR-utbyte
  • Kombinationen av spin-mix-funktioner säkerställer snabb drift, noggrann blandning och repeterbara resultat.
  • Centrifugerotorn rymmer 2 PCR-plattor utan eller halvkjolar
Möjlig att arbeta i 4 oberoende lägen:
  • Centrifuge - Max. 3500 RPM
  • Vortex - upp till 5 min.
  • Centrifuge/Vortex - kombinerade två rörelsetyper
  • Spin-mix-spin-algoritm - upp till 10 cykler
Spin-mix-spin-algoritmen (SMS-algoritmen) är utformad för att samla in (eller återställa) mikrovolymer av reagenser till botten av PCR-plattrören (den första centrifugeringen eller spinn), sedan vortexa (mixa) och återuppsamla reagenser (upprepad spin) från väggarna och locket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 x 96-brunnars PCR-plattor
Max. RCF 2,500 x g
Max. Hastighet 3,500 rpm
Kylt Nej
Amperage 2 A
Höjd (engelska) Exteriör 9,05 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 230 mm
Bredd (engelska) Exteriör 6,5 tum.
Höjd (engelska) Ytterlock Stängd 9,05 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 14,2 tum
Höjd (metrisk) yttre lock stängt 230 mm
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 360 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (L x B x H) Exteriör 9,05 x 8,66 x 6,5 tum.
Standarder EEC
Garanti 2 år
Andra funktioner Centrifuger, Vortex, Spin-mix
Mått (HWD) 6,5 x 8,66 x 9,05 tum.
För användning med (utrustning) 2 x 96-brunnars PCR-plattor
Nettovikt 2.7 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Körtid 0 till 10 min.
Mått (H x B x D) 165 x 220 x 230 mm
Kvantitet 1 st
Visningstyp LCD
Produkttyp Centrifugvortexer
Bredd (metrisk) Exteriör 165 mm