Läs mer
Huber™ Minichiller
Beskrivning
De kompakta minichillerna är en ekonomisk och miljövänlig kyllösning för många laboratorietillämpningar. En beräkning av kostnader för vatten och avloppsvatten visar att en Minichiller kan spara upp till 48 000 lvatten under en arbetsvecka, och på grund av dess låga inköpspris uppnås avkastning på investeringen inom mycket kort tid.
- Enheterna kräver mindre utrymmen, endast 225 x 360 mm på laboratoriebänken och är därför lämpliga för kylning av reaktorblock, vakuumpumpar, rotationsindunstare eller värmeväxlare.
- Minichiller tillåter stabila tillämpningsförhållanden tack vare konstanta värden för temperatur, tryck och genomflödeskvantiteter.
- De är också perfekta för kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer upp till +40°C.
- Trots det ekonomiska inköpspriset är kylarna välutrustade och har en stor temperaturindikator, fyllnivåindikator samt statuslysdioder för pump, kylning och uppvärmning.
- En 1 kW-värmare finns som tillval, vilket utökar temperaturområdet till +100°C.
- Minichiller finns som både luft- och vattenkylda modeller och använder naturliga köldmedier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | USB (Enhet), RS232 Schnittstelle |
| Kylkapacitet | 0,3 kW vid 15 °C, 0,2 kW vid 0 °C, 0,14 kW vid -10 °C, 0,07 kW vid -20 °C |
| Pumptyp | Tryck-sug cirkulationspump |
| Temperaturområde | -20 °C till +40 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Modell | Minichiller 300 OLE |
| Kylmedel | Naturligt köldmedium |
| Elektriska krav | 200 till 240 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 220/240 V |