Läs mer
Huber™ Minichiller
Produktkod. 15773047
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Modell:
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kylmedel:
Kompakt
Naturligt köldmedium
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Modell Kylmedel
15773047 Varje - -
15648298 Varje Minichiller 300-H OLE Naturligt köldmedium
15713047 Varje Minichiller 300 OLE Naturligt köldmedium
15723047 Varje Minichiller 300w OLE Naturligt köldmedium
15733047 Varje Minichiller 300w-H OLE Naturligt köldmedium
15743047 Varje Minichiller 600 OLE Kompakt
15753047 Varje Minichiller 600-H OLE Kompakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15773047 Leverantör Huber™ Leverantörsnummer 3065.0001.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34520.00 SEK
    31301.27 SEK / Paket med 1
    Save 3218.73 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Minichillers är en är en platsbesparande, lågkostnads och miljövänlig kylösning för en mängd olika laboratorietillämpningar. Genom att spara kylvatten betalar Minichillers för sig själva efter bara en kort tid.
De kompakta minichillerna är en ekonomisk och miljövänlig kyllösning för många laboratorietillämpningar. En beräkning av kostnader för vatten och avloppsvatten visar att en Minichiller kan spara upp till 48 000 lvatten under en arbetsvecka, och på grund av dess låga inköpspris uppnås avkastning på investeringen inom mycket kort tid.
  • Enheterna kräver mindre utrymmen, endast 225 x 360 mm på laboratoriebänken och är därför lämpliga för kylning av reaktorblock, vakuumpumpar, rotationsindunstare eller värmeväxlare.
  • Minichiller tillåter stabila tillämpningsförhållanden tack vare konstanta värden för temperatur, tryck och genomflödeskvantiteter.
  • De är också perfekta för kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer upp till +40°C.
  • Trots det ekonomiska inköpspriset är kylarna välutrustade och har en stor temperaturindikator, fyllnivåindikator samt statuslysdioder för pump, kylning och uppvärmning.
  • En 1 kW-värmare finns som tillval, vilket utökar temperaturområdet till +100°C.
  • Minichiller finns som både luft- och vattenkylda modeller och använder naturliga köldmedier.
Specifikationer
Kommunikationer USB (enhet), RS232
Kylkapacitet 0,28 kW vid 15 °C, 0,2 kW vid 0 °C
Pumptyp Tryck-sug cirkulationspump
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz
Spänning 220/240 V