Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tub, grön lock, litiumheparin, icke-sterilt
Beskrivning
- Innerväggen är belagd med spraytorkad litiumheparin, som fungerar som ett antikoagulant medel för att blockera koagulationskaskaden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Litium Heparin |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsfärg | Grön |
| Kvantitet | 500/Pk. |