Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tub, grön lock, litiumheparin, icke-sterilt
Produktkod. 15718179
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15718179 1 ml
15708179 0,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15718179 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8125.00 SEK
    7733.76 SEK / Paket med 500
    Save 391.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Belagd med litiumheparin för att blockera koagulationskaskaden.
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad litiumheparin, som fungerar som ett antikoagulant medel för att blockera koagulationskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Litiumheparin
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Grön
Kvantitet 500/Pk.