Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rör. Lavendellock, K2E K2EDTA, icke-steril
Produktkod. 15768169
Change view
Kvantitet:
500/förpackning
Produktkod. Kvantitet
15768169 500/förpackning
1 options
Produktkod. 15768169 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1122.80 SEK
    326.53 SEK / Paket med 500
    Save 796.27 SEK
    70% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innerväggen är belagd med antikoagulant som binder kalciumjoner och avbryter koagulering.
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad K2E K2EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och avbryta koaguleringskaskaden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats K 2 EK 2 EDTA
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0.25, 0.5 mL
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Lavendel
Kvantitet 500/förpackning
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA la vender cap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate