Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rör. Lavendellock, K3E K3EDTA, icke-steril
Produktkod. 15748169
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25, 0,5 ml
1 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15748169 0,25, 0,5 ml
15830146 0,25, 0,5 ml
15758169 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15748169 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450530
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innerväggen är belagd med antikoagulant som binder kalciumjoner och avbryter koagulering.
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad K3E K3EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och avbryta koaguleringskaskaden.
  • Används för hematologi.
  • Finns i olika mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats K 3 EK 3 EDTA
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,25, 0,5 ml
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Lavendel
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate