Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rör. Lavendellock, K3E K3EDTA, icke-steril
Produktkod. 15758169
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25, 0,5 ml
1 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15758169 1 ml
15748169 0,25, 0,5 ml
15830146 0,25, 0,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15758169 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    1306.12 SEK / Paket med 500
    Save 393.88 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innerväggen är belagd med antikoagulant som binder kalciumjoner och avbryter koagulering.
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad K3E K3EDTA som antikoagulant för att binda kalciumjoner och avbryta koaguleringskaskaden.
  • Används för hematologi.
  • Finns i olika mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats K 3 EK 3 EDTA
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Lavendel