Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rör, ljusgrön lock, litiumheparinseparator, icke-steril
Beskrivning
- Serumrörets innervägg är särskilt belagd med litiumheparin för att blockera koagulationskaskaden.
- Innehåller en separator gel i basen av röret som bildar en stabil barriär mellan plasma och blodkroppar efter centrifugering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Litiumheparin och plasmaseparator |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,8 ml |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsfärg | Ljusgrön |