Läs mer
Greiner Bio-One MiniCollect™ Rör, Röd Cap, CAT Serum Clot Activator, Icke-steril
Produktkod. 15788169
Change view
Kvantitet:
500/förpackning
Produktkod. Kvantitet
15788169 500/förpackning
1 options
Produktkod. 15788169 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 450534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10640.00 SEK
    9918.76 SEK / Paket med 500
    Save 721.24 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller innervägg belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar för att aktivera koagulering.
  • Serumrörets innervägg är speciellt belagd med mikroskopiska kiseldioxidpartiklar, som aktiverar koaguleringsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd mössa
Tillsats CAT Serum Sep Clot Activator
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL, 1.0 mL
Förslutning ingår Ja
Stängningsfärg Rött
Kvantitet 500/förpackning