Läs mer
Sampling Systems™ MiniCorer
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
235 mm
295 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 316L rostfritt stål
- Högkvalitativ ljus polsk finish
- Sprickfri konstruktion
- Vrid handtaget när provtagaren trycks in i produkten så att en kärna av produkten kan skäras
- Ta bort provtagaren när du är klar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Corer |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Avsluta | Ljus |
| Diameter (metrisk) | 18 mm Max bladdiameter |
| Längd (metrisk) | 235 mm |