Läs mer
Sampling Systems™ MiniCorer
Produktkod. 15899381 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
190 mm
235 mm
295 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15899381
Brand: Sampling Systems™ 7008A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för provtagning av klibbiga, sammanhängande pulver samt produkter som ost. Sampling Systems™ MiniCorer är utmärkta på att ta prover från halvfasta produkter.
  • 316L rostfritt stål
  • Högkvalitativ ljus polsk finish
  • Sprickfri konstruktion
  • Vrid handtaget när provtagaren trycks in i produkten så att en kärna av produkten kan skäras
  • Ta bort provtagaren när du är klar
Specifikationer
Produkttyp Corer
Material Rostfritt stål (316L)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Ljus
Diameter (metrisk) 18 mm Max bladdiameter
Längd (metrisk) 190 mm