Läs mer
Kartell™ MiniFix mikropipett
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
500 μL
Kompatibla tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Helt autoklaverbara
- Designad för snabb, repetitiv och exakt drift
- Mycket kompakt vad gäller storlek och vikt
- Designad för rutinarbete eller biologiskt riskarbete
- Kartell™ spetsar passar på det koniska skaftet såväl som de flesta andra kommersiellt tillgängliga spetsar
- Kolvknappen har en annan färg beroende på doseringskapacitet
- Individuellt kalibrerad i enlighet med ISO8655, den nya internationella standarden för kolvstyrda volumetriska apparater
- Bär CE-märkningen
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1,5 % |
| Certifikat och efterlevnad | CE/IVD |
| Kompatibla tips | Kartell™ 956/959 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| För användning med | in situ-analyser och provtagning, rutinarbete eller biologiskt riskarbete |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Mini mikropipett |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| För användning med (applikation) | Rutinmässigt eller biologiskt riskarbete, in situ-analyser och provtagning |
| Visa mer |