Läs mer
SPEX CertiPrep™ 1600 MiniG™ Vävnadshomogenisator
Produktkod. 15340422 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd unitSize
15340422 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15340422 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer 1600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att störa cellulära material genom att svänga titerplattor med djupa brunnar vertikalt.
  • Automatiserad mekanisk störning genom pärlslag,
  • Idealisk för celllysapplikationer med hög genomströmning inklusive DNA/RNA-extraktion, proteinextraktion och analys av bekämpningsmedelsrester
  • Fönster i locket låter dig se malningsprocessen
  • Lock med säkerhetsspärr för att stoppa motorn om locket öppnas under slipning
  • LCD-skärmen visar körtider
Specifikationer
Produkttyp Vävnadshomogenisator
Hästkraft 1/7 hp
Beskrivning Designad för att störa cellulära material genom att svänga titerplattor med djupa brunnar vertikalt
För användning med (applikation) Tissue homogenization, DNA/RNA research and extraction, cell lysis, protein extraction, biofuel research, pesticide residue extraction using QuEChERS or the SweEt method.
Modell 1600 MiniG Vävnadshomogenisator
Antal stroke 500 till 1500 slag/min.
Förpackningsmängd 1 st
Provtyp Animal tissue, plant tissue, cell cultures, fruit, cannabis, seeds, yeast and bacteria.
Vikt (metrisk) 18 kg