Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Produktkod. 10113074
Change view
Bredd (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Färg:
Klart
Rensa med vita staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10113074 330 mm 457 mm Klart Paket med 100
11398203 40 mm 65 mm Klart Paket med 100
11318213 60 mm 75 mm Klart Paket med 100
11328213 75 mm 80 mm Klart Paket med 100
11978267 90 mm 115 mm Klart Paket med 100
10673995 100 mm 140 mm Klart Paket med 100
11348213 115 mm 115 mm Klart Paket med 100
12320499 125 mm 175 mm Klart Paket med 100
10031474 125 mm 190 mm Klart Paket med 100
10472624 150 mm 230 mm Klart Paket med 100
12300549 190 mm 190 mm Klart Paket med 100
11356934 230 mm 325 mm Klart Paket med 100
11332284 255 mm 355 mm Klart Paket med 100
11388203 330 mm 457 mm Rensa med vita staplar Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10113074 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer BAJ360220X
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Transparent och utmärkt för frakt, förvaring och som provpåsar.
  • Finns i ett brett utbud av storlekar/kapaciteter
  • Med återförslutningsbara remsor
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 457 mm
Bredd (metrisk) 330 mm