Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Bredd (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Färg:
Klart
Rensa med vita staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Finns i ett brett utbud av storlekar/kapaciteter
- Med återförslutningsbara remsor
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Återförslutningsbar väska |
| Kapacitet (metrisk) | 510 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover |
| Material | Polyeten |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |