Läs mer
Bryson Packaging™ Polyetenpåsar
Produktkod. p-8000586
Bredd (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Färg:
Klart
Rensa med vita staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11398203
Brand: Bryson Packaging™ BAJ360010C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Transparent och utmärkt för frakt, förvaring och som provpåsar.
  • Finns i ett brett utbud av storlekar/kapaciteter
  • Med återförslutningsbara remsor
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar väska
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Bredd (metrisk) 40 mm
Höjd (metrisk) 65 mm