Läs mer
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skrivpåsar av polyeten
Beskrivning
- Klara polyetenpåsar med Grip Seal återförslutningsbara remsor
- Tre generöst tilltagna etikettstaplar för enkel identifiering och organisation
- Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
- Finns i en mängd olika storlekar för att möta förvaringsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Återförslutningsbar Write-On Väska |
| Färg | Rensa med vita staplar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Bredd (metrisk) | 90 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 50 μm |