Läs mer
Bryson Packaging™ Minigrip™ Skrivpåsar av polyeten
Produktkod. 11597863
Change view
Bredd (metrisk):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11597863 125 mm 190 mm Paket med 100
11388193 115 mm 115 mm Paket med 100
11998267 230 mm 325 mm Paket med 100
11368203 254 mm 356 mm Paket med 100
11378203 279 mm 406 mm Paket med 100
11358203 57 mm 76 mm Paket med 100
11378193 60 mm 60 mm Paket med 100
11587863 90 mm 115 mm Paket med 100
11988267 150 mm 230 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11597863 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer BAJ340071T
Antal Pris
1 194.00 SEK / Paket med 100
10 184.30 SEK / Paket med 100
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka prover och stationärt i återförslutbara påsar. Bryson Packaging™ Minigrip™ Skrivpåsar av polyeten är klara polyetenpåsar med tre vita staplar för märkning. Fyrkantiga och rektangulära väskor finns i en mängd olika storlekar. 100 och 1 000 förpackningar.
  • Klara polyetenpåsar med Grip Seal återförslutningsbara remsor
  • Tre generöst tilltagna etikettstaplar för enkel identifiering och organisation
  • Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
  • Finns i en mängd olika storlekar för att möta förvaringsbehov
Specifikationer
Beskrivning Återförslutningsbar Write-On Väska
Färg Rensa med vita staplar
För användning med (applikation) Idealisk för att förvara brevpapper och skicka prover
Material Polyeten
Kvantitet 100 Pk.
Höjd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 125 mm
Tjocklek (metrisk) 50 μm