Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Produktkod. 10014480
Change view
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75 till 10 % syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/L
20 till 500 mg/L
5 till 5000 mg/L
70 till 1500 mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Analyter unitSize
10014480 10 till 500 mg/L Alkalinitet totalt M Varje
10268420 5 till 5000 mg/L Klorid Varje
10248520 70 till 1500 mg/L Nitrit Varje
10511931 2 till 50 mg/L Sulfit (lågt intervall) Varje
10024230 0 till 500 mg/L Sulfit (högt intervall) Varje
10616151 20 till 200 mg/L Cyanursyra Varje
10501931 20 till 200 mg/L Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4 Varje
13151701 0,75 till 10 % syra Rengörande syrastyrka Varje
10228330 20 till 500 mg/L Alkalinitet-P, CaCO 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10014480 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 414130
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Hög noggrannhet
  • Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
  • Obegränsad leverans
  • Säker förvaring
Specifikationer
Analyter Alkalinitet totalt M
Inkluderar Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner.
Kvantitet 1 förpackning
Räckvidd 10 till 500 mg/L
Tillräckligt för Cirka 40 tester
Testmetod Antal tabletter
Typ Minikit vattentestsats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MINIKIT TEST ALKALINITY TOTAL M AF413 .
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate