Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75-10% syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/L
20 till 500 mg/L
5 till 5000mg/L
70 till 1500mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Alkalinitet-P, CaCO 3 |
| Inkluderar | Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner. |
| Räckvidd | 20 till 500 mg/L |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Antal tabletter |
| Typ | Minikit vattentestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MINIKIT TEST ALKALINITY P AF414 .
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphanilic acid