Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Klorid |
| Inkluderar | Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner. |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Räckvidd | 5 till 5000 mg/L |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Antal tabletter |
| Typ | Minikit vattentestsats |
Safety and Handling
Product Identifier
- MINIKIT TEST CHLORIDE SALINITY AF418
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid, potassium chromate, silver nitrate, potassium dichromate