Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75-10% syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/l
20 till 500 mg/L
5 till 5000mg/L
70 till 1500mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4 |
| Inkluderar | Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner. |
| Räckvidd | 20 till 200 mg/l |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Antal tabletter |
| Typ | Minikit vattentestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MINIKIT TEST SULFATE LOW AF432 .
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: barium chloride dihydrate, salicylic acid, disodium tetraborate, EDTA, boric acid