Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75-10% syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/L
20 till 500 mg/L
5 till 5000mg/L
70 till 1500mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Sulfit (lågt intervall) |
| Inkluderar | Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner. |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Räckvidd | 2 till 50 mg/L |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Antal tabletter |
| Typ | Minikit vattentestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MINIKIT TEST SULFITE LOW AF434
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulfamic acid