Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75-10% syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/L
20 till 500 mg/L
20 to 200 mg/L
5 till 5000mg/L
70 till 1500mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Cyanursyra |
| Inkluderar | Flip-top-fodral med kalibrerat tvådelat rör, tablettreagens och instruktioner |
| Räckvidd | 20 till 200 mg/L |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Grumlighet |
| Typ | Minikit vattentestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MINIKIT TEST CYANURIC ACID AF422 .
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: melamine