Läs mer
Lovibond™ Vattenprovning Minikit
Räckvidd:
0 till 500 mg/L
0,75-10% syra
10 till 500 mg/L
2 till 50 mg/L
20 till 200 mg/L
20 till 500 mg/L
5 till 5000mg/L
70 till 1500mg/L
Analyter:
Alkalinitet totalt M
Alkalinitet-P, CaCO 3
Cyanursyra
Klorid
Nitrit
Rengörande syrastyrka
Sulfat (lågt intervall) Na 2 SO 4
Sulfit (högt intervall)
Sulfit (lågt intervall)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lovibond™ Vattenprovning Minikit är lätt att använda och ger mycket exakta resultat.
- Enkel hantering och exakt reagensdosering
- Hög noggrannhet
- Folieförpackad Lovibond™ tablettreagens med en garanterad minsta hållbarhetstid på 5 år
- Obegränsad leverans
- Säker förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Rengörande syrastyrka |
| Inkluderar | Flip top-fodral som innehåller ett skakrör, snabbupplösande tablettreagens och instruktioner. |
| Räckvidd | 0,75-10% syra |
| Tillräckligt för | Cirka 40 tester |
| Testmetod | Antal tabletter |
| Typ | Minikit vattentestsats |