Läs mer
Brady™ MiniMark™ Högpresterande band
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
- Högpresterande hartsband för utskrift på B-595 vinyl.
- 110 mm bred
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | MiniMark Skrivare |
| Längd (engelska) | 98.4 yd. |
| Bredd (engelska) | 4,33 tum |
| Längd (metrisk) | 90 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Mått (L x B) | 90 m x 110 mm |
| Beskrivning | 110 mm grönt band |
| Visa mer |