Läs mer
Brady™ MiniMark™ Högpresterande band
Produktkod. p-8001142
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11524214
Brand: Brady™ 710344
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MiniMark™ Högpresterande band för utskrift på B-595 vinyl, utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålig.
  • Utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
  • Högpresterande hartsband för utskrift på B-595 vinyl.
  • 110 mm bred
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Blått
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Längd (engelska) 98.4 yd.
Bredd (engelska) 4,33 tum
Längd (metrisk) 90 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 90 m x 110 mm
Beskrivning 110 mm blått band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer MNK Blue Ribbon