Läs mer
Brady™ MiniMark™ Vinyltejp inomhus/utomhus
Produktkod. 10516654
Mått (LxB):
30.48 m x 101.6 mm
30.48 m x 28.58 mm
30.48 m x 57.15 mm
Färg:
Blått
Brun
Grå
Guld
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10516654
Brand: Brady™ 113191
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta MiniMark™ Inomhus-/utomhusvinyltejp gjord av B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi.
  • Brady's B-595 vinyl kommer att fästa på svåra föremål med låg ytenergi, inklusive: PVC-rör, formblåsta utrustningshöljen, ABS-plaster, pulverlackerade ytor och utrustning av återvunnen plast.
  • B-595-materialet utmärker sig också när det gäller att fästa på ytor med hög struktur, som målade väggar av cinderblock, ytbehandlat ojämnt trä, texturerad plast, grova rör och pappersmantlade rör.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Beskrivning MiniMark Vinyltejp inomhus/utomhus
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Pulver
Färg Gult
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, Elmärkning, Anläggningsidentifiering, Golvmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Rör- och ventilmärkning, Lagermärkning
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Glans 60° 50 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 30.48 m x 101.6 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 4 tum
Alternativt artikelnummer MINIMARK B-595 100 mm Gul