Specifikationer
| Produkttyp | MiniMark Skrivare |
| Färg | Svart |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Djup (metriskt) | 267 mm |
| Mått (L x B) | 100 mm W |
| Visa mer |