Läs mer
Brady™ MiniMark™ Industrial Label Printer
:
Connector Types: USB, Serial, Parallel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MiniMark Industrial Label Printer |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |
| Djup (metriskt) | 267 mm |
| Färgkapacitet | Monochrome |
| Inkluderar | MarkWare software |
| Utskriftshastighet | 100 mm/sec. |
| Upplösning | 203 dpi |
| Programvarutyp | MarkWare |
| Visa mer |