Läs mer
Brady™ MiniMark™ Märkning av band
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märkningsband |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | MiniMark Skrivare |
| Längd (metrisk) | 90 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Mått (L x B) | 90 m x 110 mm |
| Beskrivning | 110 mm Vit Band - 2/pk |
| Utskrivbara sidor | Bläcksidan utåt |
| För användning med (applikation) | Allmänt band för alla sätt av märkning |
| Visa mer |