Läs mer
Brady™ Minimark™ Paper Die-cut HSID Labels
Produktkod. 11707205
Bredd (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Avsluta:
Gloss
Medium Gloss
Beskrivning:
Model L1
Model L2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11707205
Brand: Brady™ 710077
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Model L1
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White, Orange
Avsluta Gloss
Material Paper
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Die-cut HSID Label
För användning med (applikation) For Low Cost General Labelling Applications
Antal per förpackning 325Pack
Kvantitet 325/Pk.
Form Square
Storlek (metrisk) 105 x 75 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +50°C
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (metrisk) 1.1 kg